Läs mer
[2-(morfolinometyl)fenyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10072354
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10072354 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10072354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48609DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-63-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H17NO2
MDL-nummer MFCD03211251
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl
InChI-nyckel JOBIKMKNOFLXRQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CO
IUPAC-namn [2-(morfolin-4-ylmetyl)fenyl]metanol
Molekylvikt (g/mol) 207.273
PubChem CID 693121
Formel vikt 207.27
Procent renhet 97%