Läs mer
2-morfolinonicotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10262352
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10262352 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10262352 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24601DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinonicotinic acid
CAS 423768-54-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H12N2O3
MDL-nummer MFCD03086193
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholinonicotinic acid, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-morpholino nicotinic acid, pubchem19585, 2-morpholinonicotinicacid, 2-morpholin-4-ylnicotinic acid, 2-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 2-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid,2-4-morpholinyl
InChI-nyckel YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 208.217
PubChem CID 2776568
Formel vikt 208.22
Procent renhet 97%