Läs mer
2-morfolinofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10762503
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10762503 10 g 10g
10213472 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10762503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S08696EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 41536-44-1
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00051674
InChI-nyckel VMPYFWTYGZZUMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795394
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylfenol
LEDER C1COCCN1C2=CC=CC=C2O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinophenol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Synonym 2-morpholinophenol, 2-morpholin-4-yl phenol, 2-4-morpholino phenol, phenol, 2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl phenol, 2-morpholin-4-yl-phenol, 2-4-morpholinyl-phenol, phenol,2-4-morpholinyl
Formel vikt 179.22
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Morpholinophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.