Läs mer
(2-morfolinofenyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10563032
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10563032 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10059361 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10563032 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC24309CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 465514-33-4
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD03086181
InChI-nyckel MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776562
LEDER OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Morpholinophenyl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylfenyl)metanol
Formel vikt 193.24
Procent renhet 97%