Läs mer
(2-morfolinopyrid-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643045 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10109552 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43109CB
Kemiska identifierare
CAS 556109-99-0
Molekylformel C10H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 194.234
MDL-nummer MFCD08271915
InChI-nyckel ODPRUQYSXQSWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanol, 2-morpholinopyridin-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methan-1-ol, n-4-hydroxymethylpyridin-2-yl morpholine, 4-hydroxymethyl-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 7537566
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanol
LEDER C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%