Läs mer
(2-morfolinopyrid-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10568253
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10568253 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10027962 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10568253 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43113CB
Kemiska identifierare
CAS 864068-88-2
Molekylformel C10H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD08060472
InChI-nyckel NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylpyridin-4-yl)metanamin
LEDER C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%