Läs mer
(2-morfolinopyrimidin-5-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10727485
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10727485 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10411134 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727485 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69509DA
Kemiska identifierare
CAS 937796-13-9
Molekylformel C9H13N3O2
Molekylvikt (g/mol) 195.222
MDL-nummer MFCD09966160
InChI-nyckel KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 42556095
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-yl)metanol
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 97%