Läs mer
2-morfolinopyrimidin-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10768245 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10400944 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10768245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69504CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 842974-69-0
Molekylformel C9H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 193.206
MDL-nummer MFCD06589848
InChI-nyckel XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160978
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-karbaldehyd
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.2
Procent renhet 97%