Läs mer
2-morfolinopyrimidin-5-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10490934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10490934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10162834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10490934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69501CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 253315-05-8
Molekylformel C9H11N3O3
Molekylvikt (g/mol) 209.205
MDL-nummer MFCD06589849
InChI-nyckel WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160979
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylpyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 209.2
Procent renhet 95%