Läs mer
2-(morfolinosulfonyl)bensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682285
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682285 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10275314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10682285 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 862500-24-1
Molekylformel C11H13NO4S
Molekylvikt (g/mol) 255.288
MDL-nummer MFCD09817561
InChI-nyckel GSDGTTZDQFKUBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzaldehyde, 2-morpholine-4-sulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinylsulfonyl
PubChem CID 24229770
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylsulfonylbensaldehyd
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholinosulfonyl)benzaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255.29
Procent renhet 97%