Läs mer
2-(morfolinosulfonyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152984
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10152984 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10777865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10152984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 87223-34-5
Molekylformel C11H13NO5S
Molekylvikt (g/mol) 271.287
MDL-nummer MFCD09813541
InChI-nyckel YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylsulfonylbensoesyra
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 271.29
Procent renhet 97%