Läs mer
2-(morfolinosulfonyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777865
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10777865 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10152984 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777865 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69601DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 87223-34-5
Molekylformel C11H13NO5S
Molekylvikt (g/mol) 271.287
MDL-nummer MFCD09813541
InChI-nyckel YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
IUPAC-namn 2-morfolin-4-ylsulfonylbensoesyra
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 271.29
Procent renhet 97%