Läs mer
2-(morfolinosulfonyl)bensylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10657864
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657864 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10235994 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10657864 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69663CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 918812-18-7
Molekylformel C11H17ClN2O3S
Molekylvikt (g/mol) 292.778
MDL-nummer MFCD09284586
InChI-nyckel RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinosulfonyl benzylamine hydrochloride, 1-2-morpholin-4-ylsulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride salt, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16320333
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylsulfonylfenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 292.79
Procent renhet 97%