Läs mer
[2-(morfolinosulfonyl)fenyl]metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10622675
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10622675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10622675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69609DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol
CAS 937796-15-1
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H15NO4S
MDL-nummer MFCD09817562
Kvantitet 1 g
Synonym 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine
InChI-nyckel BOQHDNNWBAICEW-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N1CCOCC1
IUPAC-namn (2-morfolin-4-ylsulfonylfenyl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 257.30
PubChem CID 24229772
Formel vikt 257.31
Procent renhet 97%