Läs mer
2-(Morpholinothio)benzothiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Morpholinothio)benzothiazole |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2 |
| Formel vikt | 252.0391 |