Läs mer
2-(Morfolinotio)benzotiazol, TRC
Produktkod. 30482577
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30482577 2.5 g 2.5g
30471582 250 mg -
30465194 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482577 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM7327832.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-77-2
Molekylformel C11H12N2OS2
Molekylvikt (g/mol) 252.35
Synonym Benzothiazole, 2-(4-morpholinylthio)- (ACI), 2-(4-Morpholinylthio)benzothiazole (ACI), Benzothiazole, 2-(morpholinothio)- (6CI, 7CI, 8CI), Morpholine, 4-(2-benzothiazolylthio)- (9CI), 2-(4-Morpholinothio)benzothiazole, 2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazole, 2-(Morpholin-4-ylsulfanyl)-1,3-benzothiazole, 2-(Morpholinothio)benzothiazole, 2-Benzothiazolesulfenemorpholide, 2-Benzothiazolesulfenic acid morpholide, 2-Benzothiazolyl N-morpholino sulfide, 2-Benzothiazolylsulfenylmorpholine, 4-(2-Benzothiazolylthio)morpholine, Accel NS, Accelerator NS, Amax, Cure-rite OBTS, Delac MOR, MBS, MBS 80, Meramid M, N,N-(Oxydiethylene)benzothiazole-2-sulfenamide, N-(Oxidiethylene)-2-benzothiazolyl sulfenamide, N-Morpholino-2-benzothiazolylsulfenamide, N-Oxydiethyl-2-benzothiazolesulfenamide, N-Oxydiethylene-2-benzothiazolylsulfenamide, NOBS, NOBS Special, Nocceler MSA, Nocceler MSA-G, NS, NSC 70078, OBTS, Pilcure MOR, Rhenogran MBS 80, SA-M, Sanceler NOB, Santocure MBS, Santocure MOR, Soxinol NBS, Sulfenamide M, Sulfenax MOR, Vulcafor BSM, Vulcafor MBS, Vulkacit MOZ, Vulkacit MOZ/LG
IUPAC-namn 4-(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)morfolin
LEDER C1CN(CCO1)Sc2nc3ccccc3s2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Morpholinothio)benzothiazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5-8H2
Formel vikt 252.0391