Läs mer
2-N-[4-(1-Azitrifluoroethyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos -4-yloxy)-2-propylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-N-[4-(1-Azitrifluoroethyl)benzoyl]-1,3-bis-(D-mannos -4-yloxy)-2-propylamine |
| CAS | 129461-18-3 |
| Molekylformel | C24H32F3N3O13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 4,4'-O-[2-[[4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzoyl]amino]-1,3-propanediyl]bis-D-mannose, ATB-BMPA |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](OCC(CO[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H](O)C=O)NC(=O)c1ccc(cc1)C2(N=N2)C(F)(F)F)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 627.52 |