missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[N-Benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]-N-methyl-N-(phenylmethyl)-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[N-Benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]-N-methyl-N-(phenylmethyl)-acetamide |
| CAS | 1797817-65-2 |
| Molekylformel | C19H24N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Benzyl-N-methyl-2-[N-benzyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c1-20(14-17-8-4-2-5-9-17)19(23)16-21(12-13-22)15-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,22H,12-16H2,1H3 |
| LEDER | CN(Cc1ccccc1)C(=O)CN(CCO)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-[benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-N-methylacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.41 |
| Formel vikt | 312.1838 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?