Läs mer
2-(N-Benzyl-N-methyl)amino-2-phenylbutanol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Benzyl-N-methyl)amino-2-phenylbutanol-d5 |
| CAS | 1330265-76-3 |
| Molekylformel | C18H18D5NO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N-Benzyl-N-methyl 1-Phenyl-1-hydroxymethyl-1-propanamine-d5, beta-Ethyl-beta-[methyl(phenylmethyl)amino]benzeneethanol-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO/c1-3-18(15-20,17-12-8-5-9-13-17)19(2)14-16-10-6-4-7-11-16/h4-13,20H,3,14-15H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CO)(N(C)Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl(methyl)amino]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbutan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.41 |
| Formel vikt | 274.2093 |