Läs mer
2-(N-bensyl-N-metyl)aminoetanol-1,1,2,2-d4, CDN
Produktkod. 30324621
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30324621 0.5 g 0.5g
30323989 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324621 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71660.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Benzyl-N-methylethanolamine ethyl-1,1,2,2-d4
CAS 1219803-10-7
Molekylformel C10 2H4 H11 N O
Kvantitet 0.5 g
Synonym Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethan-1,1,2,2-d4-ol, N-Benzyl-N-methylethanolamine-1,1,2,2-d4, N-Benzyl-N-methylethanolamine-D4 (ethyl-1,1,2,2,-D4)
InChI formel InChI=1 S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12 H,7-9H2,1H3/i7D2,8D2
LEDER [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])N(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn 2-[benzyl(metyl)amino]-1,1,2,2-tetradeuterioethanol
Molekylvikt (g/mol) 169.26
Formel vikt 169,1405 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.