Läs mer
2-(n-butoxikarbonylpiperidin)-5-metyl-1,3-tiazol-4-yl)ättiksyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10533403 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10533403 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10492803 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10533403 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer MO07259DA
Kemiska identifierare
CAS 845885-88-3
Molekylformel C16H24N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 340.438
InChI-nyckel IHHZQULPYDMAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl aceticacid, 2-5-methyl-2-n-tert-butoxycarbonylpiperidine-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-piperidine-n-boc protected-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-t, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-y, 2-1-butoxycarbonylpiperidine-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 2794810
IUPAC-namn 2-[5-metyl-2-[1-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-tiazol-4-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(N=C(S1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material {2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1, 3-thiazol-4-yl}acetic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 340.44
Procent renhet 97%