Läs mer
2-n-butoxietanol, 99 %
Produktkod. 11499106
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499106 500 mL 500ml
11409116 2500 mL 2500ml
11419116 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17976.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Används inom industrin för avfettnings- och rengöringsmedelstillämpningar.2-n-Butoxietanol används i industrin för avfettnings- och rengöringsmedelstillämpningar. Det fungerar som ett ytaktivt ämne i hushålls- och industriprodukter. Det är en aktiv komponent i sprickvätskor, borrstabilisatorer och oljeavskiljningsmedel. Det används också som lösningsmedel för färger, ytbeläggningar, rengöringsprodukter och bläck. Vidare används det som livsmedelstillsats, antimikrobiellt medel, skumdämpare, stabiliseringsmedel och lim. Utöver detta används den som whiteboardrengöringsmedel, flytande tvål, kosmetika, kemtvättslösning, lack, lack och latexfärg.
Löslighet
Blandbar med vatten, etylalkohol, etyleter, aceton, n-heptanbensen, mineralolja, aromatisk paraffin och halogenerade kolväten. Något blandbar med koltetraklorid.
Anteckningar
Utmärkt hydrofil-lipofil balans (HLB). Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, aluminium och alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-76-2
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00002884
InChI-nyckel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
IUPAC-namn 2-butoxietanol
LEDER CCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Butoxyethanol
Smältpunkt °C till 79 °C
Densitet 0.902
Kokpunkt 171 °C till 173 °C
Flampunkt 64 °C (147 °F)
Analysprocentintervall 0.98
Linjär formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etylalkohol, etyleter, aceton, n-heptan bensen, mineralolja, aromatisk paraffin och halogenerade kolväten. Lätt blandig med koltetraklorid.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.