Läs mer
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10203760 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10203760 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
10385070 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10002783 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10203760 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4900/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-76-2
Molekylformel C6H14O2
MDL-nummer 2884
Specifikationer
Smältpunkt -70°C
Färg Yellow
Kokpunkt 171°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 118.18g/mol
Ångtryck 0.8 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butoxyethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.