Läs mer
2-n-butoxyetylacetat, 98 %
Produktkod. 11347466
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347466 100 mL 100ml
11357466 500 mL 500ml
11367466 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347466 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09515.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160,21 g/mol
2-n-butoxietylacetat används som lösningsmedel för nitrocellulosalacker, emaljer, beläggningstillsatser, epoxihartser och fernissor. Det är ett filmkoalescerande hjälpmedel för polyvinylacetatlatex. Vidare stimulerar det frisättningen av prostaglandin E(2), en arakidonsyrametabolit, i humana epidermala keratinocyter. Utöver detta fungerar det som en ingrediens i bläckborttagningsmedel och fläckborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-n-Butoxietylacetat används som lösningsmedel för nitrocellulosalacker, emaljer, beläggningstillsatser, epoxihartser och fernissor. Det är ett filmkoalescerande hjälpmedel för polyvinylacetatlatex. Vidare stimulerar det frisättningen av prostaglandin E(2), en arakidonsyrametabolit, i humana epidermala keratinocyter. Utöver detta fungerar det som en ingrediens i bläckborttagningsmedel och fläckborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med kolväten och organiska lösningsmedel. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-07-2
Molekylformel C8H16O3
Molekylvikt (g/mol) 160.21
MDL-nummer MFCD00009457
InChI-nyckel NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
IUPAC-namn 2-butoxietylacetat
LEDER CCCCOCCOC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Butoxyethyl acetate
Smältpunkt -64°C
Densitet 0.942
Kokpunkt 191°C to 192°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Fruit-like
Linjär formel CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1756960
Löslighetsinformation Miscible with hydrocarbons and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formel vikt 160.21
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.