missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-n-Butyl-4-[(2-bromoethoxy-d4)-3,5-diiodobenzoyl]benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-n-Butyl-4-[(2-bromoethoxy-d4)-3,5-diiodobenzoyl]benzofuran |
| CAS | 1216376-62-3 |
| Molekylformel | C21H15D4BrI2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | [4-(2-Bromoethoxy-d4)-3,5-diiodophenyl](2-butyl-3-benzofuranyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19BrI2O3/c1-2-3-7-18-19(14-6-4-5-8-17(14)27-18)20(25)13-11-15(23)21(16(24)12-13)26-10-9-22/h4-6,8,11-12H,2-3,7,9-10H2,1H3/i9D2,10D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])Oc1c(I)cc(cc1I)C(=O)c2c(CCCC)oc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | [4-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-3,5-diiodophenyl]-(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 657.11 |
| Formel vikt | 655.8858 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?