Läs mer
2-n-Butyl-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-n-Butyl-d7-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 1794891-89-6 |
| Molekylformel | C11H11D7N2O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Butyl-d7-1,3-diaza-spiro[4.4]non-1-en-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-(2,2,3,3,4,4,4-heptadeuteriobutyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.32 |
| Formel vikt | 201.1859 |