Läs mer
2-(n-Butyl-d9-amino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(n-Butyl-d9-amino)-4-chloro-6-cyclopropylamino-1,3,5-triaz |
| CAS | 1189997-37-2 |
| Molekylformel | C10 2H9 H7 Cl N5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16ClN5/c1-2-3-6-12-9-14-8(11)15-10(16-9)13-7-4-5-7/h7H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,14,15,16)/i1D3,2D2,3D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC2CC2)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-N-cyclopropyl-4-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.78 |
| Formel vikt | 250.1659 |