missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-n-Butylbenzo[b]furan, 98%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11362057
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362057 25 g 25g
11352057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11362057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07805.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4265-27-4
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
MDL-nummer MFCD00005851
InChI-nyckel OVJKFJDEVKABNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butylbenzofuran, benzofuran, 2-butyl, 2-n-butylbenzo b furan, 2-butyl-benzofuran, 2-n-butylbenzofuran, 2-butylbenzo b furan, butylbenzofuran, 2-n-butylbezofuran, butyl-2-benzofuran, 2-n-butylbenzofurane
PubChem CID 77951
IUPAC-namn 2-butyl-1-benzofuran
LEDER CCCCC1=CC2=CC=CC=C2O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-n-Butylbenzo[b]furan
Densitet 0.987
Kokpunkt 114°C to 116°C (8 mmHg)
Flampunkt 101°C (213°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 25 g
Beilstein 1365111
Formel vikt 174.24
Procent renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.