Läs mer
2-n-butylfuran, 98 %
Produktkod. 11431013
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431013 250 g 250g
11411013 10 g 10g
11421013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13376.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4466-24-4 | C8H12O | 124,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4466-24-4
Molekylformel C8H12O
Molekylvikt (g/mol) 124.183
MDL-nummer MFCD00047071
InChI-nyckel NWZIYQNUCXUJJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-butyl, 2-n-butyl furan, 2-n-butylfuran, unii-81jv9zyk0d, 81jv9zyk0d, 2-butyl furan, 2-butyl-furan, 2-but-1-yl fura, 2-but-1-yl furan, 1-fur-2-yl butane
PubChem CID 20534
IUPAC-namn 2-butylfuran
LEDER CCCCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Butylfuran
Densitet 0.886
Kokpunkt 153 °C till 154 °C
Flampunkt 32 °C (89 °F)
Odör Trevligt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107045
Formel vikt 124.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.