Läs mer
2-n-butyltiofen, 98+%
Produktkod. 11410703
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410703 5 g 5g
11420703 25 g 25g
11430703 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410703 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12740.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1455-20-5 | C8H12S | 140,244 g/mol
2-n-butyltiofen är en hämmare av DMH-inducerad avvikande kryptbildning. Det används som en glutation S-transferasinducerare. Den används som primär och sekundär mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-n-butyltiofen är en hämmare av DMH-inducerad avvikande kryptbildning. Det används som en glutation S-transferasinducerare. Den används som primär och sekundär mellanprodukt.
Löslighet Löslig i
aceton och DMSO.
Anmärkningar
Förvaringstemperatur: 2 - 4 °Cand Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1455-20-5
Molekylformel C8H12S
Molekylvikt (g/mol) 140.244
MDL-nummer MFCD00022534
InChI-nyckel MNDZHERKKXUTOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-butylthiophene, thiophene, 2-butyl, 2-n-butyl thiophene, ccris 6900, 2-butyl-thiophene, thiophene, butyl, acmc-20c3ak
PubChem CID 73818
IUPAC-namn 2-butyltiofen
LEDER CCCCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Butylthiophene
Densitet 0.953
Kokpunkt 181°C to 182°C
Flampunkt 56°C (133°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.502
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107046
Löslighetsinformation Soluble in acetone and DMSO.
Formel vikt 140.25
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.