Läs mer
2-N-Carbobenzyloxy-2-deoxy-D-glucosamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-N-Carbobenzyloxy-2-deoxy-D-glucosamine |
| CAS | 16684-31-4 |
| Molekylformel | C14 H19 N O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO7/c16-6-9-11(17)12(18)10(13(19)22-9)15-14(20)21-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13,16-19H,6-7H2,(H,15,20)/t9-,10-,11-,12-,13?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | benzyl N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.3 |
| Formel vikt | 313.1162 |