Läs mer
2-(N-Ethyl-m-toluidino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol |
| CAS | 91-88-3 |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ethanol, 2-[ethyl(3-methylphenyl)amino]-, Ethanol, 2-(N-ethyl-m-toluidino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethanol, 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-(N-Ethyl-3-methylanilino)ethanol, 2-(N-Ethyl-m-toluidino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)a |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-3-12(7-8-13)11-6-4-5-10(2)9-11/h4-6,9,13H,3,7-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CCO)c1cccc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(N-ethyl-3-methylanilino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.259 |
| Formel vikt | 179.131 |