Läs mer
2-(N-Ethylanilino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Ethylanilino)ethanol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |