missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(N-Ethylanilino)ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Ethylanilino)ethanol |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-2-11(8-9-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12H,2,8-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 165.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?