Läs mer
2-n-Heptylfuran, 97 %
Produktkod. 11493284
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493284 10 g 10g
11403294 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10604.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3777-71-7 | C11H18O | 166,264 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3777-71-7
Molekylformel C11H18O
Molekylvikt (g/mol) 166.264
MDL-nummer MFCD00051820
InChI-nyckel BHTUFJXTYNLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-heptylfuran, furan, 2-heptyl, unii-7w55a39qxm, ccris 6901, fema no. 3401, 2-heptyl furan, furan, heptyl
PubChem CID 19603
IUPAC-namn 2-heptylfuran
LEDER CCCCCCCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Heptylfuran
Densitet 0.863
Kokpunkt 96 °C till 98 °C (30 mmHg)
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Brytningsindex 1.4525
Kvantitet 10 g
Formel vikt 166.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.