Läs mer
2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrofenylfosfokolin hydroxid, TRC
Produktkod. 30005256
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005256 10 mg
30008820 5 mg
30009190 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29358010MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60438-73-5
Molekylformel C27 H49 N3 O7 P . H O
Molekylvikt (g/mol) 575.68
IUPAC-namn 2-[[2-(hexadecanoylamino)-4-nitrofenoxi]-hydroxyfosforyl]oxyetyl-trimetylazanium; Hydroxid
LEDER [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc(ccc1OP(=O)(O)OCC[N+](C)(C)C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(N-Hexadecanoylamino)-4-nitrophenylphosphocholine hydroxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H48N3O7P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27(31)28-25-23-24(29(32)33)19-20-26(25)37-38(34,35)36-22-21-30(2,3)4;/h19-20,23H,5-18,21-22H2,1-4H3,(H-,28,31,34,35);1H2
Formel vikt 575.3336
Procent renhet >95%