Läs mer
2-n-hexyldecansyra, 97 %
Produktkod. 11308695
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11308695 25 g 25g
11318695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12238.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256,43 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25354-97-6
Molekylformel C16H32O2
Molekylvikt (g/mol) 256.43
MDL-nummer MFCD00059651
InChI-nyckel JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
PubChem CID 32912
IUPAC-namn 2-hexyldekansyra
LEDER CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Hexyldecanoic acid
Smältpunkt 10 °C
Densitet 0.88
Kokpunkt 165 °C till 168 °C (2 mmHg)
Flampunkt 174 °C (345 °F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 25 g
Beilstein 1777217
Merck Index 14,4709
Formel vikt 256.43
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.