Läs mer
2-(n-hexyloxi)etanol, 98 %
Produktkod. 11400497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400497 1 g 1g
11410497 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-25-4 | C8H18O2 | 146,23 g/mol
2-(n-Hexyloxi)etanol används som lösningsmedel i specialtryckfärger och koalescerande hjälpmedel i ytbeläggningar, kopplingsmedel, rostborttagare, lim och ytrengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel 2-(n-Hexyloxi)etanol används som lösningsmedel i specialtryckfärger och koalescerande hjälpmedel i ytbeläggningar, kopplingsmedel,
rostborttagare, lim och ytrengöringsmedel.
Löslighet Löslig i alkohol och eter
, vatten (9,46 g/L).
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-25-4
Molekylformel C8H18O2
Molekylvikt (g/mol) 146.23
MDL-nummer MFCD00045997
InChI-nyckel UPGSWASWQBLSKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hexyloxy ethanol, ethanol, 2-hexyloxy, 2-hexyloxyethanol, ethylene glycol monohexyl ether, hexyl cellosolve, n-hexyl cellosolve, glycol monohexyl ether, cellosolve, n-hexyl, ethylene glycol n-hexyl ether
PubChem CID 8170
LEDER CCCCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(n-Hexyloxy)ethanol
Smältpunkt -42°C
Densitet 0.888
Kokpunkt 208°C
Flampunkt 94°C (201°F)
Linjär formel CH3(CH2)5OCH2CH2OH
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 1734691
Löslighetsinformation Soluble in alcohol and ether,water (9.46g/L ).
IUPAC-namn 2-hexoxietanol
Formel vikt 146.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.