Läs mer
2-n-hexyloxibensaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392816
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392816 10 g 10g
11302826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392816 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08988.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 7162-59-6 | Molekylformel: C13H18O2 | Molekylvikt: 206,29 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7162-59-6
Molekylformel C13H18O2
Molekylvikt (g/mol) 206.29
MDL-nummer MFCD00014131
InChI-nyckel IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
PubChem CID 138951
IUPAC-namn 2-hexoxibensaldehyd
LEDER CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Hexyloxybenzaldehyde
Kokpunkt 132 °C till 134 °C (0,5 mmHg)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 10 g
Beilstein 2258613
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 206.29
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.