Läs mer
2-n-hexyltiofen, 98 %
Produktkod. 11490503
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490503 10 g 10g
11400513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12652.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18794-77-9 | C10H16S | 168,30 g/mol
2-n-hexyltiofen används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-n-hexyltiofen används som ett viktigt råmaterial och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig
i de flesta organiska lösningsmedel och etanol Löslig. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18794-77-9
Molekylformel C10H16S
Molekylvikt (g/mol) 168.30
MDL-nummer MFCD00022535
InChI-nyckel QZVHYFUVMQIGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-hexyl, 2-n-hexylthiophene, 2-hexyl-thiophene, hexylthiophene, thiophene, hexyl, 2-hexyl thiophene, 2-? hexylthiophene, 2-hexylthiophene, ksc179k7d
PubChem CID 87793
IUPAC-namn 2-hexyltiofen
LEDER CCCCCCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Hexylthiophene
Densitet 0.935
Kokpunkt 228 °C till 230 °C
Flampunkt 100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 10 g
Beilstein 110220
Löslighetsinformation Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och etanollöslig. Olöslig i vatten.
Formel vikt 168.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.