Läs mer
2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 183.06 |