Läs mer
2-(N-Morpholino)Ethane-Sulfonic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10000250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10000250 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10000250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/5760/48
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 145224-94-8
Smältpunkt 300°C
Färg White
pH 3.5 to 4.1
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C6H15NO5S
MDL-nummer 149409
Kvantitet 100 g
Synonym mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
InChI-nyckel MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
IUPAC-namn 2-morpholin-4-ylethanesulfonic acid;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 213.248
PubChem CID 16218417
Formel vikt 213.25g/mol
Fysisk form Powder