Läs mer
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-d13, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-D13 |
| CAS | 352534-94-2 |
| Molekylformel | C6 D13 N O4 S |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 4-Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8-ethane-α,α,β,β-d4-sulfonic acid-d (9 CI), 2-(4-Morpholinyl-d8)ethane-1,1,2,2-d4-sulfonic acid-d, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-d13, 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid-D13, MES-d13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD |
| LEDER | [2 H]OS(=O)(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | deuterio 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorpholin-4-yl)ethanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.3168 |
| Formel vikt | 208.1381 g/mol |
| Visa mer |