Läs mer
2-[N,N-Bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-kloropyridin, 99 %
Produktkod. 11373836
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373836 1 g 1g
11383836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16929.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 145100-51-2 | C7H3ClF6N2O4S2 | 392,671 g/mol
2-[N,N-bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-klorpyridin ger goda utbyten av vinyltriflater från motsvarande ketonenolater eller dienolater. Det används i den totala syntesen av (-)-porantheridin och trans-dekahydrokinolinalkaloiden (+)-219A. Det används också som en reaktant för Suzuki-Miyaura-korskoppling, syntes av nikotinacetylkolinreceptorselektiva ligander, enantioselektiva desymmetriserande palladiumkatalyserade karbonyleringsreaktioner, syntes av högaffinitetsniacinreceptor GPR109A-agonister och som beredning av heteromatika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-[N,N-bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-klorpyridin ger goda utbyten av vinyltriflater från motsvarande ketonenolater eller dienolater. Det används i den totala syntesen av (-)-porantheridin och trans-dekahydrokinolinalkaloiden (+)-219A. Det används också som en reaktant för Suzuki-Miyaura-korskoppling, syntes av nikotinacetylkolinreceptorselektiva ligander, enantioselektiva desymmetriserande palladiumkatalyserade karbonyleringsreaktioner, syntes av högaffinitetsniacinreceptor GPR109A-agonister och som beredning av heteromatika.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145100-51-2
Molekylformel C7H3ClF6N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 392.671
MDL-nummer MFCD00191833
InChI-nyckel TUFGVZMNGTYAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulphonyl amino-5-chloropyridine, 2-n,n-bis trifluoromethanesulfonyl amino-5-chloropyridine, comins' reagent, n-5-chloro-2-pyridyl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino-5-chloropyridine, comins triflating reagent, n-5-chloro-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-5-chloropyridin-2-yl triflimide, n-5-chloropyridin-2-yl-1,1,1-trifluoro-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide
PubChem CID 388544
IUPAC-namn N-(5-klorpyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
LEDER C1=CC(=NC=C1Cl)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
Smältpunkt 44°C to 47°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5833971
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 392.68
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.