Läs mer
2-[N,N-Bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-kloropyridin, 99 %
Beskrivning
2-[N,N-bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-klorpyridin ger goda utbyten av vinyltriflater från motsvarande ketonenolater eller dienolater. Det används i den totala syntesen av (-)-porantheridin och trans-dekahydrokinolinalkaloiden (+)-219A. Det används också som en reaktant för Suzuki-Miyaura-korskoppling, syntes av nikotinacetylkolinreceptorselektiva ligander, enantioselektiva desymmetriserande palladiumkatalyserade karbonyleringsreaktioner, syntes av högaffinitetsniacinreceptor GPR109A-agonister och som beredning av heteromatika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-[N,N-bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-klorpyridin ger goda utbyten av vinyltriflater från motsvarande ketonenolater eller dienolater. Det används i den totala syntesen av (-)-porantheridin och trans-dekahydrokinolinalkaloiden (+)-219A. Det används också som en reaktant för Suzuki-Miyaura-korskoppling, syntes av nikotinacetylkolinreceptorselektiva ligander, enantioselektiva desymmetriserande palladiumkatalyserade karbonyleringsreaktioner, syntes av högaffinitetsniacinreceptor GPR109A-agonister och som beredning av heteromatika.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine |
| Smältpunkt | 44 °C till 47 °C |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 5833971 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Formel vikt | 392.68 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.