Läs mer
2-[N,N-Bis(trifluormetylsulfonyl)amino]-5-kloropyridin, TRC
Produktkod. 30335199
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335199 1 g
1 options
Produktkod. 30335199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5855651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Molekylformel C7H3ClF6N2O4S2
Kvantitet 1 g
Synonym N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-(5-kloropyrridin-2-yl)-1,1,1-trifluor-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 392.68
Formel vikt 391.9127