Läs mer
2-[N,N-bis(trifluormetylsulfonyl)amino]pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328406
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11328406 5 g 5g
11318406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11328406 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17433.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 145100-50-1 | Molekylformel: C7H4F6N2O4S2 | Molekylvikt: 358,23 g/mol
2-[N,N-Bis(trifluorometylsulfonyl)amino]pyridin är ett reaktivt ämne som används för omvandling av litiumenolater från ketoner till vinyltriflater.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
2-[N,N-bis(trifluorometylsulfonyl)amino]pyridin är ett reaktivt medel som används för omvandling av litiumenolater av ketoner till vinyltriflater.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145100-50-1
Molekylformel C7H4F6N2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 358.23
MDL-nummer MFCD00191834
InChI-nyckel DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-N-pyridin-2-yl-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
LEDER FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]pyridine
Smältpunkt 37 °C till 41 °C
Kokpunkt 97 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 5832565
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
Formel vikt 358.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.