Läs mer
2-N, N-dibenzylserin bensylester-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester-13C3 |
| Molekylformel | 13C3 C21 H25 N O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | N,N-Bis(phenylmethyl)serine Phenylmethyl Ester-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25NO3/c26-18-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)25(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23,26H,16-19H2/i18+1,23+1,24+1 |
| LEDER | O[13CH2][13CH](N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)[13C](=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | Bensyl 2-(dibenzylamino)-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.438 |
| Formel vikt | 378.194 |