missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester, TRC

Produktkod. 30179820
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179820 1 g
30179777 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179820 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4186751G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Kemiskt namn eller material 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester
Formel vikt 375.183
InChI formel InChI=1S/C24H25NO3/c26-18-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)25(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23,26H,16-19H2
IUPAC-namn benzyl 2-(dibenzylamino)-3-hydroxypropanoate
Molekylformel C24 H25 N O3
Molekylvikt (g/mol) 375.46
LEDER OCC(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3
Synonym N,N-Bis(phenylmethyl)serine Phenylmethyl Ester;

Specifikationer

Kvantitet 1 g
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.