Läs mer
2-[(N,N-dibenzylamino)metyl]cyklohexanonhydroklorid, TRC
Produktkod. 30358713
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30358713 100 mg
1 options
Produktkod. 30358713 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416960100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride
CAS 102596-84-9
Molekylformel C21 H25 N O . Cl H
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H
LEDER Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC-namn 2-[(dibenzylamino)metyl]cyklohexan-1-on; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 343.89
Formel vikt 343.1703